Learn More
Atago™ MASTER-80H Model Refractometer
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Refractometer |
| Scale Range | 30 to 80 Brix |
| Modello | MASTER-80H |
| Accuracy | ±0.5% Brix at 10 to 40°C |
| Ripetibilità | ±0.25% Brix |
| Tipo di bilancia | Brix |
| Da utilizzare con (applicazione) | Measuring jam, marmalade candies |
| Protezione IP | IP65 |
| Peso (sistema metrico) | 130 g |