Learn More
Atago™ MASTER-TA Model Wine Refractometer
Marca: Atago™ 2590
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Wine Refractometer | |
MASTER-TA | |
T.A., Brix | |
IP65 |
0 to 25 T.A., 0 to 40 Brix | |
±0.3% T.A., ±0.5% Brix at 10 to 30°C | |
Used for measuring grape must concentrations | |
160 g |