Learn More
Eppendorf™ Puntali per micropipette Master Tips™
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
:
Master Tips™ Micropipette Tips
Descrizione
- Pistone integrato nel puntale e pronto all'uso
- In rack, autoclavabili a 121°C, 20min
- Per uso con Biomaster™
Specifica
Specifica
| Descrizione | Syringe style, positive displacement tip with integrated piston |
| Volume (sistema metrico) | Da 1 a 20 μl |
| Colore | Gray |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Lunghezza (sistema metrico) | 52 mm |
| Certificazione/Conformità | Eppendorf Quality™ |
| Da utilizzare con (applicazione) | Accurate pipetting of viscous solutions or liquids with high vapour pressure |
| Features | Integrated piston |
| Formato | Rack, 5 x 96 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BioMaster |
| Vedi altri risultati |