Learn More
Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 384 Deep Well Polypropylene Conical Bottom Microplates
Codice prodotto. p-7075530
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 60
Codice prodotto. 10124531
Marca: Greiner Bio-One 781270
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Free of detectable DNase, RNase, human DNA.
  • Alphanumeric well coding
  • High chemical resistanceHigh temperature resistanceSealable with adhesive films and heat sealer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 16 x 24
Binding Type Non Binding
Colore Clear
Materiale Polypropylene
No. of Wells 384
Volume (sistema metrico) di lavorazione 20 to 225 μL
Sterilità Non-sterile
Total Volume (Metric) Well 240 μL
Forma pozzetto Rounded Square, Conical Bottom (V-well)
N. per custodia 60
N. per confezione 6
Quantità 60/Cs.
Colore pozzetto Clear