Learn More
Eppendorf™ Mastercycler™ X50
Codice prodotto. 15876721 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
X50i
X50r
X50s
X50t
Content And Storage:
Aluminum Block and Pressure Lid
Silver Block
Velocità di raffreddamento max:
2.3°C/s
5°C/s
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15876721
Marca: Eppendorf™ 6305000017
Il nuovo Mastercycler X50 è l'elegante sintesi di velocità, flessibilità e ottimizzazione della PCR per applicazioni PCR di ricerca e standardizzazione per applicazioni PCR di routine, come test sul cibo ecc. Un nuovo concetto con touch screen molto intuitivo che ha tutti questi vantaggi sempre a portata di mano.
  • Velocità iniziale di riscaldamento: fino a 10 °C/s
  • Velocità iniziale di riscaldamento: 10 °C/s
  • Esattezza temperatura blocco: ± 0,15 °C
  • L'unità può essere controllata solo con Mastercycler X50 con l'interfaccia touchscreen
  • Concetto flexlid™: la regolazione automatica dell'altezza del coperchio consente di utilizzare tutti i tipi di consumabili PCR
  • Ingombro ridotto
  • 2 anni di garanzia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Precisione termica ±0.15°C
Content And Storage Aluminum Block and Pressure Lid
Tensione 110 to 230 V
Altezza (sistema metrico) 33 cm
Larghezza (sistema metrico) 27.5 cm
Profondità (sistema metrico) 43 cm
Intervallo termico 4°C to 99°C
Descrizione X50r
Velocità di raffreddamento max 2.3°C/s