Learn More
Eppendorf™ Mastercycler™ X50h
Il nuovo Mastercycler X50 è l'elegante sintesi di velocità, flessibilità e ottimizzazione della PCR per applicazioni PCR di ricerca e standardizzazione per applicazioni PCR di routine, come test sul cibo ecc.
Marca: Eppendorf™ 6316000019
9749.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Velocità iniziale di riscaldamento: fino a 10°C/s
- Velocità iniziale di riscaldamento: 5°C/s
- Esattezza temperatura blocco: ± 0.15 °C
- Innovativo gradiente 2D per un'avanzata ottimizzazione della PCR
- X50 con touchscreen può controllare fino ad altre 9 unità (i cycler connessi non hanno un'interfaccia touchscreen)
- blocco da 384 pozzetti
- Ingombro ridotto
- 2 anni di garanzia
- Coperchio ad alta pressione
Specifica
≤±0.2°C | |
≤±0.2°C | |
384-well | |
Touchscreen | |
27.5 cm | |
PCR, Incubatiion, Cycle Sequencing | |
43 cm | |
5°C/s | |
37°C to 110°C | |
11.5 kg |
4 to 99°C | |
27.5 × 43 × 33 cm | |
100 to 240 V | |
PCR Cycler | |
24 Month | |
50 to 60 Hz | |
Ethernet, USB | |
1°C to 30°C | |
5°C/s | |
384-well Block |