Learn More
Masterflex™ Azionamento pompa peristaltica L/S Easy-Load 3 in plastica ABS MasterFlex™
Customize for your application with these pump drives. MasterFlex™ ABS Plastic Peristaltic L/S™ Easy-Load 3 Pump Drive features a reversible motor, splash-resistant stackable ABS plastic housing and a 1/10 hp motor for smooth operation and long service life.
3205.00€ - 3300.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE, ISO 9001:2008 |
---|---|
Control Type | Variable Speed |
Tipo di display | LED |
Valori nominali armadio | IP33 |
Motor Speed | 600 rpm |
Codice del prodotto | Marca | Portata | Testa pompa | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Portata | Testa pompa | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11739779
|
Masterflex™
77916-10 |
4.8 to 480 mL/min. | L/S™ Easy-Load™ 3 77800-60 |
3205.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-11-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11749779
|
Masterflex™
77916-20 |
Da 17 a 1700 ml/min. | L/S™ Easy-Load™ II 77200-62 |
3300.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Customize for your application with these pump drives. MasterFlex™ ABS Plastic Peristaltic L/S™ Easy-Load 3 Pump Drive features a reversible motor, splash-resistant stackable ABS plastic housing and a 1/10 hp motor for smooth operation and long service life.
- Allows stacking of 2 or 4 pump heads on the same drive to create a multichannel pump system
- Digital display gives you precise control of your metering applications
- Reversible motor—purge tubing before or after pumping; pump fluid in either direction
- Accurate and repeatable settings with 3-digit LED display of rpm
- Two ways to control speed, direction and start/stop—use either the membrane keypad or remote control capabilities
- Drives accept nine pump head types: Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Multichannel, High-Performance, Cartridge, PTFE-Tubing, and PTFE-Diaphragm
- Includes 6 ft. (1.8 m) line cord—115 VAC: U.S. standard plug; 230 VAC: IEC 320/CEE22 socket
Specifica
CE, ISO 9001:2008 | |
LED | |
600 rpm | |
Plastica ABS | |
352.55 mm | |
215.9 mm | |
90/260 VAC |
Variable Speed | |
IP33 | |
Sì | |
1/10 hp | |
210.82 mm | |
1.8/1.2 A 115/230 VAC 50/60 Hz | |
50/60 Hz |