Learn More
Masterflex™ Testa pompante Easy-Load II con alloggiamento per tubi di precisione Masterflex™
Click to view available options
Materiale rotore:
Acciaio inox
Cold-rolled Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Achieve flow rates of 0.06 to 2300 mL/min (1 to 600 rpm) with these pump heads. ™™™ È sufficiente caricare il tubo e avviare la pompa
- Four-roller rotor improves pressure performance and mechanical stability while reducing pulsation
- Improved occlusion bed geometry lengthens tubing life.
- —
- Model 77201-60 with adjustable occlusion gives you the option of loosening occlusion for longer tubing life or increasing occlusion for higher pressure
- Each pump head accepts tubing sizes L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17 and L/S 18
Specifica
Specifica
| Portata | 0.06 to 2300 mL/min. |
| Da utilizzare con (applicazione) | For precision tubing |
| Include | Single-channel mounting hardware and a 15 in. length of silicone pump tubing |
| Modello | 77200-50 |
| N. di canali | 1 |
| N. di rulli | 4 |
| Tipo di occlusione | Fisso |
| Overall Depth (Metric) | 7 cm |
| Overall Height (Metric) | 12.1 cm |
| Larghezza complessiva (sistema metrico) | 12.7 cm |
| Vedi altri risultati |