Learn More
Masterflex™ L/S™ Analog Variable-Speed Console Drive Systems
Compact, cost effective pump systems for general fluid transfer applications.
2240.00€ - 2350.00€
Specifica
Canali | 1 |
---|---|
Control Type | Analog |
Valori nominali armadio | IP22 |
Motor Speed | 20 to 600 rpm |
Controllo esterno | Start/Stop |
Codice del prodotto | Marca | Portata | Testa pompa | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Portata | Testa pompa | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16305918
|
Masterflex™
77910-55 |
56 to 1700 mL/min. | Easy Load II |
2350.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16408675
|
Masterflex™
77910-75 |
56 to 1700 mL/min. | Easy Load |
2240.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16488665
|
Masterflex™
77910-45 |
16 to 480 mL/min. | Easy Load II |
2350.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16498665
|
Masterflex™
77910-65 |
16 to 480 mL/min. | Easy Load |
2240.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Simple operation with single-turn speed control
- Separate power switch enables you to maintain speed setting when turning drive on/off; front-panel LED indicates power on
- Reversible motor lets you easily prime/purge tubing and pump in either direction
- Remote control of start/stop via DB9 connector on back of drive
Specifica
1 | |
IP22 | |
Start/Stop | |
0.8 A |
Analog | |
20 to 600 rpm | |
230 VAC |