Learn More
Masterflex™ L/S™ Compact Variable-Speed Drives
Masterflex™ L/S™ Compact Variable-Speed Drives makes low-flow pumping easy
1705.00€ - 1740.00€
Specifica
Control Type | Analog |
---|---|
Tipo di display | No Display |
Reversible | Yes |
Include | L/S Miniflex pump head and dual-voltage (115/230 VAC) benchtop power supply with IEC320/CEE22 socket. Pump is shipped with cord/plug assembly specific to country of destination. |
Materiale | Painted Steel |
Codice del prodotto | Marca | Portata | Canali | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Portata | Canali | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15237799
|
Masterflex™
77240-20 |
1.6 to 239 mL/min per channel | 1 |
1705.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15257799
|
Masterflex™
77240-30 |
1.6 to 124 mL/min per channel | 2 |
1740.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Specifica
Analog | |
Yes | |
Painted Steel | |
90 to 260 VAC |
No Display | |
L/S Miniflex pump head and dual-voltage (115/230 VAC) benchtop power supply with IEC320/CEE22 socket. Pump is shipped with cord/plug assembly specific to country of destination. | |
90 to 260 VAC, 50/60 Hz |