Learn More
Masterflex™ Stainless Steel Rotor Multichannel Pump Head
Use this multi-channel pump head for synchronous, multichannel flow from up to 8 channels. MasterFlex™ Multi-channel Stainless Steel Rotor Multichannel Pump Heads are designed for fast tubing changes without removing the pump head.
1665.00€ - 2335.00€
Specifica
N. di canali | Multiple |
---|---|
Tipo di occlusione | Fixed |
Quantità | 1 Each |
Materiale rullo | Stainless Steel |
Materiale rotore | Stainless Steel |
Codice del prodotto | Marca | Portata | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Portata | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11855571
|
Masterflex™
07535-04 |
0.045 to 280 mL/min. | 4-channel Pump Head |
1665.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11885571
|
Masterflex™
07536-04 |
1.6 to 2300 mL/min. | 4-channel Pump Head |
2335.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11865571
|
Masterflex™
07535-08 |
0.045 to 280 mL/min. | 8-channel Pump Head |
2335.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Use this multi-channel pump head for synchronous, multichannel flow from up to 8 channels. MasterFlex™ Multi-channel Stainless Steel Rotor Multichannel Pump Heads are designed for fast tubing changes without removing the pump head.
- Load pump heads with 1 to 8 cartridges
- Mix large and small cartridges—one large cartridge occupies the same space as two small one
- Cartridge heads are available with three or four rollers; the greater the number of rollers, the lower the pulsation in the flow
- Require drives with a minimum of
- 1⁄10hp and a maximum of 600rpm
- Includes mounting hardware and hex key tool
Specifica
Multiple | |
1 Each | |
Stainless Steel |
Fixed | |
Stainless Steel | |
1 to 600 rpm |