Learn More
Masterflex™ Tubo in silicone, Norprene per uso alimentare (A 60 F) Masterflex™
Codice prodotto. 11821435
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
13
14
16
17
18
25
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11821435
Marca: Masterflex™ 0640216
Edge
Use this tubing for high-temperature food applications. ™™™ Engineered for long life in peristaltic pump applications.
  • Heat, ozone and UV light resistant
  • Non-aging and non-oxidizing
  • Superior acid and alkali resistance
  • Complies with FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
  • Beige opaco
Specifica
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Diametro (sistema imperiale) interno 0.12 in.
Diametro (sistema metrico) interno 3.1 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.62 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 16 mm
Overall Length (English) 49.2 ft.
Overall Length (Metric) 1500 cm
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per l'industria alimentare, lattiero-casearia e delle bevande
Min. Operating Temperature (Metric) °
Resistance Properties Acids, Alkalies
Dimensioni dei tubi 16
Portata 0.8 to 480mL/min.
Flessibile flangiato 1/8 in.
Altezza (sistema metrico) 8.8 m
Colore Beige opaco
Pressione massima 40 psi
Livello di vuoto 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) °
Product Type Tubo alimentare in Norprene Masterflex