Learn More
Masterflex™ Tubo in silicone, Norprene per uso alimentare (A 60 F) Masterflex™
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
13
14
16
17
18
25
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Use this tubing for high-temperature food applications. ™™™ Engineered for long life in peristaltic pump applications.
- ™
- Heat, ozone and UV light resistant
- Non-aging and non-oxidizing
- Superior acid and alkali resistance
- Complies with FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
- Beige opaco
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Diametro (sistema metrico) interno | 7.9 mm |
| Materiale | Silicone |
| Overall Length (Metric) | 15 m |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per l'industria alimentare, lattiero-casearia e delle bevande |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Resistance Properties | Acids, Alkalies |
| Dimensioni dei tubi | 18 |
| Portata | 3.8 to 2300mL/min. |
| Flessibile flangiato | 3/8 in. |
| Vedi altri risultati |