Learn More
Masterflex™ Tubo in silicone, Norprene per uso alimentare (A 60 F) Masterflex™
Codice prodotto. p-8000835
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
13
14
16
17
18
25
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11806694
Marca: Masterflex™ 0640213
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this tubing for high-temperature food applications. ™™™ Engineered for long life in peristaltic pump applications.
  • Heat, ozone and UV light resistant
  • Non-aging and non-oxidizing
  • Superior acid and alkali resistance
  • Complies with FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
  • Beige opaco
Specifica
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema imperiale) interno 0.031 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.8 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.51 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm
Overall Length (English) 49.2 ft.
Overall Length (Metric) 15 m
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per l'industria alimentare, lattiero-casearia e delle bevande
Min. Operating Temperature (Metric) °
Resistance Properties Acids, Alkalies
Dimensioni dei tubi 13
Portata Da 0.06 a 36 ml/min.
Flessibile flangiato 1/16 in.
Altezza (sistema metrico) 8.8 m
Colore Beige opaco
Pressione massima 20 psi
Livello di vuoto 140 mbar
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Product Type Tubo alimentare in Norprene Masterflex