Learn More
Masterflex™ Nylon Barbed Fittings
Hose barb fittings make tubing connections quick and easy, requiring no tools for installation.
Marca:  Masterflex™ 30614-02
Codice prodotto. 12374628
  • 32.85€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 27-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Easily connect fluid paths in the laboratory
  • No leaks, flow restrictions or costly downtime
  • Creates seals that typically hold pressures up to 30 psi (2 bar)
Specifica
Specifica
Barbed Fitting
0.0625 in. Tubing I.D.
10 Pack
Y
Nylon
-46°C
Ethylene Oxide
121°C