Learn More
Masterflex™ Nylon Barbed Fittings
Hose barb fittings make tubing connections quick and easy, requiring no tools for installation.
25.85€ - 33.40€
Specifica
Product Type | Barbed Fitting |
---|---|
Materiale | Nylon |
Min. Operating Temperature (Metric) | -46°C |
Quantità confezione | 10 Pack |
Metodo di sterilizzazione | Ethylene Oxide |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
13366329
|
Masterflex™
MFLX30612-14 |
0.25 in. Tubing I.D. | Straight |
25.85€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 20-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12437260
|
Masterflex™
30616-18 |
0.375 x 0.25 in. Tubing I.D. | Straight |
27.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 20-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12344628
|
Masterflex™
30613-26 |
0.625 in. Tubing I.D. | T-shape |
33.40€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 20-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12374628
|
Masterflex™
30614-02 |
0.0625 in. Tubing I.D. | Y |
32.85€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Easily connect fluid paths in the laboratory
- No leaks, flow restrictions or costly downtime
- Creates seals that typically hold pressures up to 30 psi (2 bar)
Specifica
Barbed Fitting | |
-46°C | |
Ethylene Oxide |
Nylon | |
10 Pack | |
121°C |