Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa PharMed™ BPT Masterflex™
Use this pump tubing for cell and tissue culture work and pharmaceutical applications. Masterflex™ PharMed™ BPT I/P™ Precision Pump Tubing resists acids, alkalies, oxidizing agents, and animal and vegetable oils. Tubing is heat-sealable, bondable and formable. Good for light-sensitive samples.
343.00€ - 453.00€
Specifica
Product Type | Tubo per pompa |
---|---|
Autoclavabile | Sì |
Materiale | PharMed BPT |
Overall Length (Metric) | 15 m |
Da utilizzare con (applicazione) | Per lavori di coltura cellulare e tissutale e usi farmaceutici; adatto anche a campioni fotosensibili |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11866683
|
Masterflex™
06508-26 |
26 |
343.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11876683
|
Masterflex™
06508-73 |
73 |
374.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11886683
|
Masterflex™
06508-82 |
82 |
453.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Use this pump tubing for cell and tissue culture work and pharmaceutical applications. Masterflex™ PharMed™ BPT I/P™ Precision Pump Tubing resists acids, alkalies, oxidizing agents, and animal and vegetable oils. Tubing is heat-sealable, bondable and formable. Good for light-sensitive samples.
- Genuine Masterflex™ tubing undergoes robust testing to provide optimal performance/pump life hours with peristaltic pump equipment
- Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy, and reproducibility
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
- Regulatory Approvals to match your unique application
- Always in stock — most formulations and sizes available to ship same day
- Economical tubing with a longer tubing life
Specifica
Tubo per pompa | |
PharMed BPT | |
Per lavori di coltura cellulare e tissutale e usi farmaceutici; adatto anche a campioni fotosensibili | |
1 ciascuno | |
340 mbar |
Sì | |
15 m | |
-51°C | |
Beige opaco | |
132°C |