Learn More
Masterflex™ L/S™ Digital Drive with PTFE-Tubing Pump Head
Transfer aggressive organic solvents and high-purity fluids
Marca:  Masterflex™ 77912-10
3966.25 EUR valido fino al 2024-12-15
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11729779
  • 4175.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Flow range 0.18 to 65 mL/min—low rate depends on drive rpm and 4- or 6-mm OD tubing
  • Rigid pump tubing designed to pump fluids at pressures up to 100 psi (6.9 bar)
  • Adjustable occlusion—tighten for higher pressure, loosen for longer tubing life
  • Limited chemical exposure with PTFE tubing as only wetted part
Specifica
Specifica
Pump Drive
3 to 300 rpm
90/260 VAC 50/60 Hz
0.75 to 65 mL/min.
L/S™ PTFE-tubing pump head 77390-00, PTFE-tubing set 77390-60, and L/S™ variable-speed drive 07528–20 (3 to 300 rpm). System also includes two 1⁄4 in. NPT(M) pipe adapters
50/60 Hz