Learn More
Masterflex™ Tubo in silicone polimerizzato al perossido Masterflex™ L/S™
Codice prodotto. 11730989
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
15
24
35
36
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11730989
Marca: Masterflex™ 9640035
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent biocompatibility for a wide range of applications
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy, and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
  • Regulatory Approvals to match your unique application
  • Economical tubing with a longer tubing life
Specifica
Certificazione/Conformità USP Class VIFDA 21 CFR 177.2600 Exceeds 3A sanitary standards European Pharmacopoeia (EP)
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 31/100 in.
Diametro (sistema metrico) interno 7.9 mm
Materiale Silicone
Overall Length (English) 25 ft.
Overall Length (Metric) 760 cm
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceutical, biotechnology, peristaltic pumping, and food applications
Min. Operating Temperature (Metric) °
Dimensioni dei tubi 35
Portata 3.8 to 2300mL/min.
Flessibile flangiato 3/8 in.
Altezza (sistema metrico) 8.8 m Water
Altezza (sistema imperiale) 29 ft. Water
Colore Semitrasparente
Max. Operating Temperature (Metric) 100°C
Product Type Pump Tubing