Learn More
Masterflex™ Tubo in silicone polimerizzato al perossido Masterflex™ L/S™
Codice prodotto. p-8001570
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
15
24
35
36
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11885161
Marca: Masterflex™ 9640015
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent biocompatibility for a wide range of applications
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy, and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
  • Regulatory Approvals to match your unique application
  • Economical tubing with a longer tubing life
Specifica
Certificazione/Conformità USP classe VIFDA 21 CFR 177.2600 supera gli standard sanitari di farmacopea europea (EP) 3A
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema imperiale) interno 19/100 in.
Diametro (sistema metrico) interno 4.8 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.59 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Overall Length (English) 25 ft.
Overall Length (Metric) 7.6 m
Da utilizzare con (applicazione) Industria farmaceutica, biotecnologie, pompaggio peristaltico e applicazioni alimentari
Min. Operating Temperature (Metric) °
Dimensioni dei tubi 15
Portata 1.7 to 1000mL/min.
Flessibile flangiato 0.18 in.
Altezza (sistema metrico) 8.8 m Water
Altezza (sistema imperiale) 29 ft. Water
Permeabilità del gas CO2: 25,147, O2: 4715, N2: 2284
Colore Semitrasparente
Max. Operating Temperature (Metric) 100°C
Product Type Tubo per pompa