Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa Tygon E-LFL Masterflex™
Pump at continuous pressures up to 40 psi. Masterflex™ Tygon™ E-LFL Pump Tubing is nontoxic and nonhemolytic with excellent biocompatibility. Provides longer life with peristaltic tubing pumps.
181.00€ - 337.00€
Specifica
Autoclavabile Sì
Materiale Tygon E-LFL
Overall Length (Metric) 762 cm
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso generico in laboratorio, offre una durata maggiore con le pompe peristaltiche
Min. Operating Temperature (Metric) -46°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
12873383
Vedere i documenti
Masterflex™
06440-16
16
181.00€
1 rotolo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
12813393
Vedere i documenti
Masterflex™
06440-24
24
287.00€
1 rotolo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
12853393
Vedere i documenti
Masterflex™
06440-36
36
337.00€
1 rotolo
Spedizione stimata: 25-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Pump at continuous pressures up to 40 psi. Masterflex™ Tygon™ E-LFL Pump Tubing is nontoxic and nonhemolytic with excellent biocompatibility. Provides longer life with peristaltic tubing pumps.
  • High-performance pump tubing for challenging applications
  • Longest life of all Tygon formulations
  • Low extractables and low gas permeability
  • Long life, fits tightly to glass and metal, bends to small radius curves, nontoxic, and transparent
  • USP Class VI, European Pharmacopeia (EP 3.2.9), FDA 21 CFR
  • 175.300, EU Food, REACH (non-DEHP) Compliant, RoHS Compliant, ADCF Compliant
  • Temperature range: -51 to 165°F (-46 to 74°C)
  • Sterilize by ethylene oxide or autoclave for 30 min at 250°F (121°C), 15 psi (1 bar)
  • After autoclaving, dry at no more than 150°F (66°C) for 2 to 2
Specifica
Specifica
Sì
762 cm
-46°C
Sì
140 mbar
Tubo per pompa
Tygon E-LFL
Per l'uso generico in laboratorio, offre una durata maggiore con le pompe peristaltiche
1 ciascuno
Trasparente
74°C