Learn More
Corning™ Matrigel™ Matrix-3D Plate, 384-well
GREENER_CHOICE
Corning™ Matrigel™ Matrix is a solubilized basement membrane preparation extracted from the Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse sarcoma. It has a high-throughput format that can be used for drug discovery with 3D cell cultures such as organoids, spheroids or tumoroids.
310.00€ - 1500.00€
Specifica
Codice a barre No Barcode
Rottura No
Coperchio With Lid
Content And Storage Store at -20°C
Autoclavabile Not Autoclavable
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Colore N. per confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore N. per confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
17223494
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
356256
Black 5
1500.00€
pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17233494
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
356257
White, Clear 5
1500.00€
pezzi 5
Spedizione stimata: 06-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17243494
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
356258
White, Clear 1
310.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 06-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • A high-throughput pre-coated format that contains Matrigel™ and can be used for drug discovery applications with 3D cell cultures such as organoids, spheroids or tumoroids
  • Extracted from the Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse sarcoma, a tumor rich in extracellular matrix proteins, including Laminin (a major component), Collagen IV, heparin sulfate proteoglycans, entactin/nidogen, and a number of growth factors
  • Each lot is verified for intraplate consistency
  • Tested and found negative for the presence of bacteria and fungi
  • Easy and convenient as Matrigel™ is pre-dispensed into each well
  • Formats provide intra-plate consistency
  • Allows for sandwich/overlay and embedded 3D application workflows
Specifica
Specifica
No Barcode
With Lid
Not Autoclavable
Polystyrene
Matrigel Matrix
No
1
No
No
Store at -20°C
Single-use
384
Flat Bottom (F-well)
3D cell culture
RUO
No
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : on CFA