Learn More
Thermo Scientific™ Provette con tappo a vite Matrix™ da 500 μl
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13416918
Click to view available options
Colore chiusura:
Bianco
Blue
Colorless
Green
Incolore
Not Included
Purple
Red
Rosso
White
Yellow
Imballaggio:
5 Latch Racks of 96 Tubes
Bulk
Scatola
Product Type:
Screw Top Tube
Screw Top with White Patch
Dimensione della confezione:
pezzi 480
Codice prodotto. 13416918
Marca: Thermo Scientific™ 3744WP
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le provette con coperchio svitabile da 500 μl Matrix™ di Thermo Scientific™ consentono di conservare in sicurezza i campioni a bassa temperatura, compreso azoto liquido in fase vapore.
Le provette con coperchio svitabile da 500 μl Matrix™ di Thermo Scientific™ consentono di conservare in sicurezza i campioni a bassa temperatura, compreso azoto liquido in fase vapore. Le provette sono stampate in resina di qualità medica e sono dotate di codice a barre 2D permanente ad alto contrasto. Utilizzate insieme ai lettori di codici a barre 2D Thermo Scientific™ VisionMate™, alle apparecchiature manuali e automatizzate di chiusura e alle opzioni di etichettatura, le provette con coperchio svitabile 2D soddisfano una vasta gamma di esigenze di conservazione a lungo termine, sia manuali che automatizzate.
Dependable Sample Protection
  • Tubes are constructed of virgin class VI medical grade polypropylene
  • ScrewTop caps feature a soft silicone gasket that conforms to mating surfaces to ensure sample preservation
  • Racks are constructed of sturdy acrylonitrile butadiene styrene (ABS) to protect tubes in case of accidental dropping
  • ScrewTop Tubes are compatible with storage down to -196°C
Secure Tracking
  • Permanent, unique 2D barcode is laser-etched on the bottom of each tube
  • 2D barcode allows you to scan and decode tubes at once without removing them from the rack, and allows data to be associated with each tube
  • Compatible with our range of VisionMate readers
Superior Storage Format
  • ANSI-format latch racks maximize storage space and are compatible with multichannel manual pipettes or automated liquid handling equipment
  • Several capping / decapping options available to manipulate a single tube, 8 tubes, or 96 tubes at a time
Stringent Quality Control
  • Every 2D barcode is scanned for readability
  • Every 2D barcode is checked against the database of all previous Thermo Scientific 2D barcodes to ensure there are zero duplicates
  • Each tube is leak tested to ensure tube integrity and sample security
  • All tubes are supplied free from DNA, RNase, DNase, endotoxins and cytotoxins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Screw Top with White Patch
Colore chiusura Colorless
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 500 μL
Forma del fondo Conical
Materiale Polypropylene (Medical Grade)
Include White Patch
Configurazione pacchetto Racks
Imballaggio 5 Latch Racks of 96 Tubes
Forma pozzetto V-bottom
Codice a barre Non-proprietary, 12x12 Data-matrix with ECC200 Built-in Error Correction
Linea di prodotti Matrix
Sterilità Sterile
Quantità confezione 480 Tubes
Chiusura inclusa Yes
Materiale chiusura Virgin Class VI Medical Grade Polypropylene with Virgin Class VI Medical Grade Silicone O-ring
Capacità (sistema imperiale) 16907 fl oz.
Senza Dnasi Yes
Fit for Purpose Sterile and PCR Ready
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.