Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Filtered Pipette Tips
Eliminate pipetter barrel contamination with these filtered pipette tips.
207.36€ - 1019.52€
Specifica
Filtrato | Sì |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Formato | Rack |
Product Line | Matrice |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10426333
|
Thermo Scientific™
7155 |
30 μL | Thermo Scientific Matrix Impact |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10765974
|
Thermo Scientific™
7275 |
200 µl | Tutti, Matrix Impact da 125 ╬╝l e 250 ╬╝l, Gilson/Rainin P200, Thermo Scientific Matrix Impact, Thermo Scientific™ Matrix™ Impact™ 250 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10059692
|
Thermo Scientific™
7325 |
250 µl | Tutti, Matrix Impact da 125 ╬╝l e 250 ╬╝l, Gilson/Rainin P200, Thermo Scientific Matrix Impact, Thermo Scientific™ Matrix™ Impact™ 250 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11681930
|
Thermo Scientific™
7615 |
10 μL | Gilson Pipetman P20, Gilson Pipetman P2, Gilson Pipetman P10 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10000183
|
Thermo Scientific™
8045 |
1250 μl | Pipette Matrix Impact 850-1250 μl |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10040083
|
Thermo Scientific™
7425-11 |
12.5 μL | Thermo Scientific Matrix |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Eliminate pipetter barrel contamination with Thermo Scientific™ Matrix™ Filtered Pipette Tips. Rigorously tested to ensure optimum performance, these filtered tips eliminate the risk of cross-contamination from aerosols created while pipetting genomic material, bacterial samples or other precious samples.
Benefits:- Stringent testing guarantees filter tips that effectively block aerosols.
- Hydrophobic polyethylene filter material ensures no particulates contaminate samples.
- Inadvertent contact with filter will not contaminate sample or result in sample loss.
- Easy to open packaging maintains product sterility while providing easy access.
- Hinged lid allows rack to be opened without laying lid on benchtop, helping maintain sterility.
- Racks are sealed in thick polyethylene bag for sterility, which is easy to open with simple snap-and-tear packaging.
Stringent Filter Testing:
- Filter must meet certain porosity requirements and must form a complete barrier across face of tip.
- To ensure defects are not present, two specific tests are performed: mercury intrusion and particle count testing.
- Mercury Intrusion Testing (QC 13.1 - QC 13.8) ensures the filter itself meets specific aerosol blocking requirements.
- Particle Count Testing (Test Protocol QAS-0100) ensures filter is effective at blocking aerosols after installation into tip; also ensures proper shape and fit of filter.
- Every lot of tips is tested by drawing a vacuum of aerosols against the filter and ensuring particles do not pass through.
Recommended for:
- Bacteriology
- Gel loading
- PCR setup
- Preventing cross-contamination during routine pipetting
Specifica
Sì | |
Sterile | |
Rack | |
Matrice |