Learn More
Thermo Scientific™ Serbatoi per reagenti Matrix™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
75 ml
100 ml
Materiale:
Polipropilene
Polipropilene sterilizzabile in autoclave
Polistirene
Imballaggio:
10 per contenitore
10 sacchetti da 10
50 confezionati singolarmente
Tipo:
Coperchi per vaschette
Serbatoio reagente
Vaschetta reagente con divisorio
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 50
Descrizione
Innovative vaschette per reagenti Thermo Scientific™ Matrix dal design esclusivo, adatte per numerose applicazioni. Questi serbatoi sterili presentano una base estremamente ampia per una maggiore rigidità e stabilità, contribuendo a evitare fuoriuscite. Il serbatoio suddiviso in sezioni da 25 ml consente il pipettaggio di due diversi reagenti con un massimo di otto canali su un lato e quattro sull'altro; il recupero risulta massimizzato se si utilizza un solo canale e una piccola quantità di reagente.
- Trough within a trough maximizes amount of liquid accessible to pipet tips when using small amounts of reagent
- Pour-off spouts on all four corners reduce spillage when pouring reagents out of reservoir
- Graduations on inside wall enable quick measurement of remaining liquid
- Sterile reservoirs are packaged in snap and tear bags, maintaining sterility while being easy to open
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 25 ml |
| Materiale | Polistirene |
| Sterilità | Prodotto sterile |
| Tipo | Vaschetta reagente con divisorio |
| Imballaggio | 50 confezionati singolarmente |