Learn More
Novus Biologicals™ Max Rainbow Fluorescent Particle Set (0.1 - 0.3 um)
Codice prodotto. 18343077 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2 mL
Dimensione della confezione:
2mL
Codice prodotto. 18343077
Marca: Novus Biologicals™ NBP300507
Used for performance tracking in multiple channels (UV, violet, green, yellow, orange, far red, and IR)
The Max Rainbow Fluorescent Particles are designed to ensure optimal flow cytometer alignment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Formato Deionized water, 0.01% NP-40
Conservante 0.02% Sodium Azide
Quantità 2 mL
Da utilizzare con (applicazione) Flow Cytometry