Learn More
3M™ Maxim Series Polycarbonate Lens Safety Goggles
Click to view available options
Lens Tint:
Amber
Bronze
Clear
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EN 166: 2001 |
| Lens Coating | Anti-fog, Scratch-resistant |
| Lens Tint | Clear |
| Product Type | Safety goggles |
| Da utilizzare con (applicazione) | Construction |
| Colore telaio | Black |
| N. per confezione | 1 ciasc. |
| Materiale | Polycarbonate |