Learn More
Thermo Scientific™ Maxima Hot Start Taq DNA Polimerasi
Codice prodotto. 11883923 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 x 1.25 ml
1000U
2 x 1.25 ml
500U
Dimensione della confezione:
100 reazioni
500 reazioni
500 unità
pezzi 5
Codice prodotto. 11883923
Marca: Thermo Scientific™ K1052
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Enhance the specificity, sensitivity, and yield of DNA amplification with this hot start DNA polymerase.
Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase is a chemically modified recombinant Taq DNA polymerase. The enzyme is inactive at room temperature, avoiding extension of non-specifically annealed primers or primer dimers and providing higher specificity of DNA amplification. The functional activity of the enzyme is restored during a short 4 minute incubation at 95°C. The activated enzyme maintains the same functionality as Taq DNA polymerase. Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase is also available in a master mix format.
Highlights
  • Four minute activation time
  • High PCR specificity and sensitivity
  • Room temperature PCR set up
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Miscela master Maxima Hot Start PCR (2X)
Quantità 10 x 1.25 ml
Da utilizzare con (applicazione) Cloning
N. di reazioni 500 reazioni da 50 µl