Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000 Benchtop Orbital Shakers
Gli agitatori orbitali da banco Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000 uniscono la comodità del modello da banco con la tecnologia di agitazione orbitale in un unico pacchetto.
Marca: Thermo Scientific™ SHKE4000-1CEPR
Descrizione
Gli agitatori orbitali da banco Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000 uniscono la comodità del modello da banco con la tecnologia di agitazione orbitale in un unico pacchetto. Versatili, con incubazione e refrigerazione, questi agitatori sono ideali per colture cellulari, studi di solubilità, procedure di estrazione, espressione proteica e molte altre applicazioni. Offrono camere spaziose con un ingombro progettato per il banco di lavoro.
Gli agitatori orbitali da banco MaxQ 4000 sono resistenti e facili da utilizzare con una spaziosa piattaforma 18 × 18″ per una maggiore capacità di recipienti. Queste unità da banco consentono la gestione di un massimo di sei fiasche da 2 l. Il coperchio trasparente e antigraffio consente una visuale completa dei campioni senza alterare la temperatura della camera.- Il motore a triplo eccentrico consente un movimento uniforme con un'orbita circolare di 19 mm (0.75″)
- Modalità di esecuzione temporizzata o continua
- Coperchio trasparente antigraffio per la visione dei campioni
- L'interblocco automatico di sicurezza determina l'arresto della piattaforma all'apertura del coperchio
- Monitoraggio e controllo accurati della temperatura della camera con una precisione di ±0.1C a 37°C con controller di temperatura PID
- Funzione di protezione termica con termostato indipendente per una maggiore sicurezza in caso di guasto del controller termico principale.
- Controllo della velocità da 40 a 400 giri/min. mediante manopola
- Tachimetro integrato che mantiene sotto controllo e visualizza la velocità in giri/min. a garanzia di un'impostazione accurata
- Display digitale a LED per una facile lettura della temperatura
- Funzionamento continuo e temporizzato da 1 a 60 min.
- Controllo variabile della velocità da 15 a 500 giri/min.
- Visualizzazione simultanea di velocità, temperatura e tempi su tre distinti display a LED per ridurre al minimo gli errori di determinazione delle condizioni di esercizio
- Funzionamento continuo e temporizzato da 0.1 ore a 999 ore o da 0.1 min. a 999 min.
- In caso di velocità ±10% rispetto a quella predefinita, onde evitare spostamenti dello strumento, l'agitatore si spegne e al contempo si attivano segnali di allarme visivi ed acustici
- Possibilità di eseguire la calibrazione della velocità per mezzo di un tachimetro digitale palmare nei casi in cui siano necessarie delle verifiche e sia possibile standardizzare i protocolli
- Sensore di sbilanciamento che arresta il movimento della piattaforma in caso di vibrazioni eccessive, con segnalazioni visive/acustiche fino al ripristino delle condizioni corrette
- Funzione di avvio dolce che elimina i movimenti bruschi all'avvio e alla fine, evitando fuoriuscite di materiale dai contenitori o dalle beute
- Il motore CC brushless a stato solido è esente da manutenzione
- Modelli SHKA4000, SHKE4000, SHKA4000-5, SHKE4000-5: 81.3 (32) x 57.2 (22.5) x 55.9 (22)
- Modelli SHKA4000-7, SHKE4000-7: 86.4 (34) x 57.2 (22.5) x 55.9 (22)
- Modelli SHKA4000, SHKE4000, SHKA4000-5, SHKE4000-5: 75.8 (167)
- Modelli SHKA4000-7, SHKE4000-7: 96.2 (212)
- Per il sistema completo, ordinare le piattaforme e le clip (vendute separatamente)
- Piattaforma universale (senza clip) o Piattaforma dedicata (con clip pre-installate)
- Purificazione dei plasmidi
- Miscelazione generica
- Sospensioni batteriche
- Colorazione e decolorazione
- Procedure di lavaggio
- Ibridizzazione
Specifica
1.9 cm (0.75 pollici) | |
Da 15 a 500 ±1 rpm | |
220/240 V | |
Sei beute da 2 l | |
50 libbre | |
50°F to 140°F | |
±0.1°C | |
18 in. | |
45.7 cm | |
Grandi con incubazione | |
Grandi con incubazione ad alte temperature | |
Continuous or timed operation from 0.1 minute to 999 hours |
22.7kg | |
240 V 50/60 Hz | |
10 ° sopra la temperatura ambiente fino a 60 °C | |
Shaker | |
CE, cUL, UL | |
&plumn;0,1 ° C | |
50/60 Hz | |
45.7 cm | |
Digital | |
MaxQ 4000 da banco | |
6 |