Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ 4450 Benchtop Orbital Shakers
È possibile combinare temperature da incubazione e refrigerazione con un ingombro ridotto utilizzando questi agitatori orbitali a prezzo contenuto, ideali per l'incubazione di un piccolo numero di recipienti.
Marca: Thermo Scientific™ SHKE4450-1CE
Descrizione
Possibilità di combinare temperature di incubazione e refrigerazione con un ingombro ridotto utilizzando gli agitatori orbitali da banco Thermo Scientific™ MaxQ™ 4450. Questi versatili agitatori sono ideali per l'incubazione di un piccolo numero di recipienti e possono essere utilizzati per colture cellulari, studi di solubilità, procedure di estrazione, espressione proteica e molte altre applicazioni.
Caratteristiche principali:- Il coperchio trasparente e antigraffio consente una visuale completa dei campioni senza alterare la temperatura della camera
- Camera in grado di contenere quattro beute da 1 l
- È possibile scegliere tra intervalli di temperatura: incubato (5°C al di sopra della temperatura ambiente fino a 80°C) o con una serpentina di raffreddamento opzionale che richiede un refrigeratore (5°C al di sotto della temperatura ambiente fino a 80°C)
- Monitoraggio e controllo dell'intervallo di temperatura della camera con una precisione di ±0.1°C a 37°C
- Tripla trasmissione eccentrica in grado di gestire carichi pesanti, agitazione uniforme e funzionamento continuo di 24 ore su 24, anche a velocità elevate
- Funzione di protezione termica con termostato indipendente per una maggiore sicurezza in caso di guasto del controller termico principale
- L'interblocco determina l'arresto della piattaforma all'apertura del coperchio
Modelli analogici:
- La velocità viene controllata mediante una manopola, monitorata con precisione da un tachimetro tradizionale
- Display digitale a LED per una facile lettura della temperatura
- Velocità: da 40 a 400 giri/min. - Tachimetro integrato che mantiene sotto controllo e visualizza la velocità in giri/min. a garanzia di un'impostazione accurata
- Temporizzato: da 1 a 60 min. o in continuo
Modelli digitali:
- Tre distinti display a LED per velocità, tempo e temperatura
- Controllo variabile della velocità da 15 a 500 giri/min.
- Funzionamento continuo e temporizzato da 0.1 ora fino a 999 ore o 0.1 a 999 min.
- In caso di velocità ±10% rispetto a quella predefinita, onde evitare spostamenti dello strumento, l'agitatore si spegne e al contempo si attivano segnali di allarme visivi ed acustici che avvisano di anomalie della temperatura.
- Funzione di avvio dolce che elimina i movimenti bruschi all'avvio e alla fine, evitando fuoriuscite di materiale dai contenitori o dalle beute
- La memorizzazione dei punti di regolazione conserva i parametri in caso di interruzione dell'alimentazione e riavvia automaticamente l'unità al ripristino dell'erogazione di corrente
- Il motore CC brushless a stato solido è esente da manutenzione
Sistema refrigerante:
- Garantisce un'atmosfera refrigerata
- Per la purificazione dei plasmidi e l'espressione proteica nei batteri per l'uso con MaxQ 4450 con serpentina di raffreddamento opzionale
- Per raggiungere intervalli di temperatura da 20° a 30°C
Informazioni ordine:
Per il sistema completo, ordinare le piattaforme e le clip (vendute separatamente).
Richiede:
Piattaforma universale (senza clip) o Piattaforma dedicata (con clip pre-installate). Tutti gli agitatori MaxQ 4450 con serpentina di raffreddamento richiedono un refrigeratore venduto separatamente.
Consigliato per:
- Colture cellulari
- Studi di solubilità
- Procedure di estrazione
- Purificazione dei plasmidi
- Miscelazione generica
- Sospensioni batteriche
- Colorazione e decolorazione
- Procedure di lavaggio
- Ibridizzazione
- Espressione proteica dei batteri
Specifica
1.9 cm (0.75 pollici) | |
Da 15 a 500 ±1 rpm | |
220/240 V | |
Quattro beute da 1 l | |
35 lb. | |
Ambient + 9° F to 176° F | |
±0.1°C | |
27.2 x 14.1 x 15.8 pollici (69.1 x 35.8 x 40.1 cm) | |
40.1 cm | |
11 in. | |
28 cm | |
35.8 cm | |
77 lb. | |
Digital | |
MaxQ 4450 Incubated Benchtop Shaker | |
4 |
15.9kg | |
240 V 50/60 Hz | |
Temp. ambiente da +5° a 60°C | |
Shaker | |
CE, cUL, UL | |
&plumn;0.1 °C | |
50/60 Hz | |
15.8 in. | |
27.2 in. | |
69.1 cm | |
14.1 in. | |
33 cm | |
35 kg | |
Con incubazione e senza avvolgimento raffreddante | |
Motore a triplo eccentrico | |
Continuous or timed operation from 0.1 minute to 999 hours |