Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ 4450 Benchtop Orbital Shakers
È possibile combinare temperature da incubazione e refrigerazione con un ingombro ridotto utilizzando questi agitatori orbitali a prezzo contenuto, ideali per l'incubazione di un piccolo numero di recipienti.
Marca:  Thermo Scientific™ SHKE4450CC-1CE
Codice prodotto. 10397903
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Possibilità di combinare temperature di incubazione e refrigerazione con un ingombro ridotto utilizzando gli agitatori orbitali da banco Thermo Scientific™ MaxQ™ 4450. Questi versatili agitatori sono ideali per l'incubazione di un piccolo numero di recipienti e possono essere utilizzati per colture cellulari, studi di solubilità, procedure di estrazione, espressione proteica e molte altre applicazioni.
Key Features:
  • Clear, scratch-resistant lid allows unobstructed sample viewing without disturbing chamber temperature
  • Chamber holds four 1L flasks
  • Choose from two temperature ranges: incubated (5°C above ambient to 80°C) or with a cooling coil option that requires a chiller (5°C below ambient to 80°C)
  • Monitor and control chamber temperature range with ±0.1°C accuracy at 37°C
  • Triple eccentric drive handles heavy loads, uniform agitation and continuous 24-hour operation, even at high speeds
  • Overtemperature safety feature with independent thermostat provides additional backup by controlling heat if main temperature controller fails
  • Interlock stops platform when lid is opened
Analog Models:
  • Speed is controlled by a rotary dial, monitored accurately by a traditional tachometer
  • Easy-to-read LED digital temperature display
  • Speed: 40-400rpm Integrated tachometer monitors and displays speed in rpm to guarantee an accurate setting
  • Timed: 1 to 60 min. or continuous
Digital Models:
  • Three individual LED displays: speed, time and temperature
  • Variable speed control from 15 to 500rpm
  • Continuous and timed operation from 0.1 hour up to 999 hours or 0.1 to 999 min.
  • Shaker shutdown and audible/visual alarms signal temperature deviations or if unit operates ±10% of set speed, preventing shaker from walking
  • Soft-start feature eliminates sudden starts and stops, splashing of vessel contents or wetting of flask closure
  • Set point retention retains parameters during power failure and restarts unit automatically after power is restored
  • Solid-state DC brushless motor is maintenance-free
Operating Chiller:
  • Provides a refrigerated atmosphere
  • For plasmid purification and protein expression in bacteria for use with MaxQ 4450 with cooling coil option
  • Achieve temperature ranges from 20° to 30°C
Ordering Information:
For a complete system, order platforms and clamps (sold separately).
Requires:
Universal Platform (without clamps) or Dedicated Platform (with pre-installed clamps). All MaxQ 4450 shakers with cooling coil require a chiller sold separately.
Recommended for:
  • Cell culture
  • Solubility studies
  • Extraction procedures
  • Plasmid purification
  • General mixing
  • Bacterial suspensions
  • Staining and destaining
  • Washing procedures
  • Hybridizations
  • Protein expression in bacteria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
19 mm
15 to 500 rpm, ±1 rpm
220/240 V
4 x 1 L Flasks
35 lb.
Ambient - 9°F to 176° F
±0.1°C
27.2 x 14.1 x 15.8 in. (69.1 x 35.8 x 40.1 cm)
40.1 cm
11 in.
28 cm
35.8 cm
77 lb.
Digital
MaxQ 4450 Refrigerated and Incubated Benchtop Shaker
4
15.9 kg
240 V, 50/60 Hz
Ambient -5° to 80°C
Shaker
CE, cUL, UL
± 0.1°C
50/60 Hz
15.8 in.
27.2 in.
69.1 cm
14.1 in.
33 cm
35 kg
Small Incubated Benchtop Orbital Shaker with cooling coil (required chiller)
DC brushless
Continuous or timed operation from 0.1 minute to 999 hours