Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ 6000 Incubated/Refrigerated Stackable Shakers
Codice prodotto. 10178348 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da 15 °C sotto la temperatura ambiente fino a 60 °C
Da temperatura ambiente +10 °C fino a 60 °C ±5 °C
Requisiti elettrici:
240 V 50 Hz
240 V 50/60 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10178348
Marca: Thermo Scientific™ SHKE60008CEPR
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Agitatori sovrapponibili che consentono di risparmiare spazio prezioso in laboratorio. Questi agitatori offrono maggiore versatilità grazie alla combinazione di agitazione orbitale e funzionalità di incubazione per usi generici.
Risparmio di spazio prezioso con gli agitatori impilabili Thermo Scientific™ MaxQ™ 6000 con incubazione e refrigerazione, che offrono stoccaggio dei campioni e agitazione orbitale con comandi digitali intuitivi e facili da utilizzare. Questi agitatori consentono di risparmiare spazio grazie alla possibilità di sovrapporre due unità da pavimento. Utilizzare il set di adattatori (disponibile separatamente) per sovrapporre due piattaforme 18 x 18 in. per raddoppiare la capacità di agitazione.
  • Stackable units accept flasks up to 6L
  • Two adjustable-height shelves provide added storage
  • Choose from two temperature ranges to fulfill a variety of molecular biology, protein expression or plasmid purification studies
  • Available in incubated or refrigerated models
  • Precisely monitor and control chamber temperature over complete range with ±0.1°C accuracy at 37°C with PID temperature controller
  • Overtemperature safety feature with independent thermostat provides additional backup by controlling heat if main temperature controller fails
  • Solid-state DC brushless motor, variable speed control from 15 to 500rpm
  • Continuous and timed operation from 0.1 hour up to 999 hours or 0.1 minute to 999 minutes
  • View speed, operating time and temperature simultaneously on three individual LED displays, which help minimize errors in establishing running conditions
  • Displayed time counts up during continuous operation and down during timed runs
  • Visual/audible signals alert user to temperature deviations; heat turns off if temperature deviates ±1°C of setpoint
  • Shaker shutdown and audible/visual alarms signal if unit operates ±10% of set speed, preventing the shaker from walking
  • Eliminate sudden starts and stops with soft start feature
  • User-adjustable speed calibration can be performed using a digital handheld tachometer, where verification is required and protocols can be standardized
  • Safety interlock stops shaking motion when the door is open
  • Platform motion stops when excess vibration is detected due to an unbalanced load
  • Retains parameters during power failure and restarts unit automatically after power is restored
  • RS-232 interface allows remote monitoring of speed, time and temperature
  • Large viewing window and internal light allow sample visibility, minimizing the need to open the door
  • Door can be hinged from the right or left by the user for convenient placement in the lab
  • 18 × 18″ platform can be dual-tiered inside the chamber to double the shaking capacity
  • Corrosion-resistant stainless-steel chamber accommodates a variety of 18 × 18″ (46 × 46cm) universal and dedicated platforms
  • Durable powder-coated, cold-rolled steel exterior construction
  • Electrical outlet inside chamber provides power for safe operation of shakers, stirrers or rotators
Overall Dimensions
  • Platform dimensions: 18 × 18″ (45.7 × 45.7cm)
  • Overal dimensions L × W × H: 33 × 27 × 40.5″ (83.9 × 69.6 × 102.9cm)
Ordering Information:
For a complete system, order platforms and clamps (sold separately)
Includes:
  • Two adjustable-height perforated stainless-steel shelves.
Requires:
  • Universal Platform (without clamps), or
  • Dedicated Platform (with pre-installed clamps)
Recommended for:
  • Bacterial suspensions
  • Hybridizations
  • Solubility studies
  • Diagnostic test
  • Extraction procedures
  • Washing procedures
  • General mixing
  • Protein expression
  • Staining and destaining
  • Plasmid purification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 1.9 cm (0.75 pollici)
Capacità portata carico (sistema metrico) 15.9 kg
Intervallo di velocità Da 15 a 300 rpm ±1 (impilato); da 15 a 500 rpm ±1 (non impilato)
Requisiti elettrici 240 V 50 Hz
Tensione 240 V
Temperature Range (Metric) Da 15 °C sotto la temperatura ambiente fino a 60 °C
Wattage 1500 W
Amperaggio 7A
Product Type Shaker
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 35 lb.
Certificazione/Conformità CE, cUL, UL
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) −5°F to +140°F
Frequenza 50 Hz
Materiale Stainless Steel Platform
Altezza (sistema imperiale) 40.5 in.
Altezza (sistema metrico) 102.9 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 33 in.
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma 18 in.
Lunghezza (sistema metrico) 83.8 cm
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 45.7 cm
Larghezza (sistema imperiale) interno 27.5 in.
Larghezza (sistema metrico) interno 69.9 cm
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 45.7 cm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 430 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 196 kg
Tipo di unità di controllo Digitale
Descrizione Small Stackable Incubated/Refrigerated Orbital Shaker
Modello MaxQ 6000 Refrigerated and Incubated Stackable Shaker
Tipo di motore Motore a triplo eccentrico
Intervallo temporizzatore Da 0.1 ore fino a 999 ore, da 0.1 min. fino a 999 min. o in continuo
Refrigerato Yes