Learn More
Thermo Scientific™ Morsetti, tappetini e rack universali per agitatore MaxQ™
I morsetti universali per agitatori MaxQ™ Thermo Scientific™, disponibili in numerosi formati, possono essere combinati e abbinati per soddisfare le esigenze individuali nelle applicazioni di laboratorio. Compatibili con piattaforme di agitazione MaxQ.
Marca:  Thermo Scientific™ 75004109
Codice prodotto. 17811885
  • 259.29€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
I morsetti universali per agitatore MaxQ™ Thermo Scientific™, disponibili in numerosi formati, possono essere combinati e abbinati per soddisfare le esigenze individuali nelle applicazioni di laboratorio. Compatibili con le piattaforme di agitazione MaxQ.
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris™ shaker Universal clamps to suit individual needs in the laboratory.  Adhesive mats are compatible with all Thermo Scientific™ Solaris and MaxQ platforms.  
  • Adhesive mats can be cut to any desired size
  • Suitable for use with containers with a wide, flat base, such as flasks, media bottles, microplates, petri dishes, and beakers
  • Low adhesion mats are transparent and are suitable for all vessels up to a maximum of 200 rpm
  • High adhesion mats are black opaque and are suitable for all vessels up to a maximum of 400 rpm
  • The rolling applicator tool is designed to help press down the adhesive mats to the platform
The maximum speed depends on the type of vessel, as distinguished by size, shape, bottom shape, material, surface roughness and cleanliness. You must evaluate these parameters  to  determine  the  optimum  choice  of  mat  for  your  application  before  using the shaker. Additional guidelines on cleaning, installation, and use can be found in the Thermo Scientific™ Solaris™ Shaker Series Instruction Manual.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Media Bottle Clamp
118 x 118 x 117 mm
1000 mL square media bottle clamp
Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperature Controlled Shakers, MaxQ 6000 Shakers, MaxQ 416 HP Shakers