Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker Universal Platforms
Possibilità di abbinare materiali di laboratorio di diverse dimensioni su un'unica piattaforma con le piattaforme universali di agitazione Thermo Scientific™ MaxQ™.
136.00€ - 1660.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10369032
|
Thermo Scientific™
30100 |
Piattaforma senza clip | MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Shaker | 11 x 13 in. |
288.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10275852
|
Thermo Scientific™
30105 |
Platform without Clamps | MaxQ™ 7000 Shaker | 11 x 13 in. (28 x 33 cm) |
270.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10798914
|
Thermo Scientific™
30110 |
Piattaforma senza clip | MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000 Shaker | 18 x 18 in. (45.7 x 45.7 cm) |
458.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10061552
|
Thermo Scientific™
30115BI |
Universal Platform without Clamps, 18 x 30 in. | MaxQ 3000, 5000 | 30 x 18 in. (76 x 45.7 cm) |
1170.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10071552
|
Thermo Scientific™
30120BI |
Universal Platform without Clamps, 24 x 36 in. | MaxQ 3000 | 36 x 24 in. (91 x 60.9 cm) |
1660.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15599843
|
Thermo Scientific™
30125 |
Dual Stacked Universal Platform without Clamps, 11 x 13 in. | MaxQ™ 2000 Shaker | 11 x 13 in. (28 x 33 cm) |
652.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12546299
|
Thermo Scientific™
30128 |
Piattaforma doppia sovrapposta senza clip | MaxQ™ 2000, MaxQ™ 6000 Shaker | 18 x 18 in. (45.7 x 45.7 cm) |
919.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10689623
|
Thermo Scientific™
3522-3 |
Set di adattatori per impilare due piattaforme | Quantità massima 30100 piattaforme (11 x 13 pollici) e quantità massima 30110 | 13 x 11 in. (33 x 28 cm) |
136.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Possibilità di abbinare materiali di laboratorio di diverse dimensioni su un'unica piattaforma con le piattaforme universali di agitazione Thermo Scientific™ MaxQ™. Grazie alla straordinaria innovazione, affidabilità e precisione, queste piattaforme costituiscono la scelta ottimale per i laboratori più attivi.
Per l'uso con agitatori MaxQ come indicato. Scegliere la piattaforma più indicata per le esigenze del laboratorio.
Informazioni ordine:
Le clip sono vendute separatamente.