Learn More
Axygen™ MaxyClear Capless Microcentrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Achieve excellent visibility in crystal clear polypropylene. Axygen™ MaxyClear Capless Microcentrifuge Tubes feature frosted panels on the side for writing. Boilproof, autoclavable and can withstand up to 20,000RCF. Available in 1.5mL and 2.0mL graduated tubes.
19.01€ - 27.72€
Specifica
RCF max 20,000 x g
Cap Style Snap Cap
Certificazione/Conformità RNase, DNase, pyrogen-free
Autoclavabile Autoclavable
Colore Clear
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Graduazioni Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Graduazioni Prezzo Quantità e disponibilità  
11386304
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
MCT-150-NC
1.5 mL 0.1 to 1.5 mL
27.72€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
12126830
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Axygen™
MCT-150-NC
1.5 mL 0.1 to 1.5 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12665876
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
MCT-200-NC
2 mL 0.1 to 2 mL
26.95€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Achieve excellent visibility in crystal clear polypropylene. Axygen™ MaxyClear Capless Microcentrifuge Tubes feature frosted panels on the side for writing. Boilproof, autoclavable and can withstand up to 20,000RCF. Available in 1.5mL and 2.0mL graduated tubes.
Axygen MaxyClear microcentrifuge tubes are available in a variety of colors. Axygen Maxymum Recovery™ surface and sterile options are also available. SnapLock microcentrifuge tubes have frosted cap surfaces and frosted side panels, ideal for labeling. Each cap features a piercing port in the center of the cap. Microcentrifuge tubes with no caps are available for some sizes.
  • 0.6 mL, 1.5 mL, and 2.0 mL clear microcentrifuge tubes are boil proof. Colored tubes are not boil-proof.
  • Co-polymer tubes offer exceptional strength and chemical resistance. Not to be autocalvable or boil-proof.
  • Clear microcentrifuge tubes are boil-proof. Colored tubes are not boil-proof.
  • Maximum G-force is 14,000 RCF.
  • RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Sterility Assurance Level (SAL) of 10−6
  • Color - Assorted: Each pack contains a mixture of blue, green, violet, orange, red, and yellow.
  • Clear microcentrifuge tubes are boil-proof. Colored tubes are not boil-proof.
  • Color - Spectrum: 2 packs each of blue, green, orange, red, and yellow.
Certifications
Certified RNase-, DNase- and endotoxin-safe for total sample integrity
Specifica
Specifica
20,000 x g
RNase, DNase, pyrogen-free
Clear
0.25 mL
500 Tubes/Pk., 10 Packs/Cs.
Yes
Snap Cap
Autoclavable
Homopolymer
500/Pk.
Non-sterile
Not Included