Learn More
Axygen™ Microprovette Axygen™ Snaplock
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11326144 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Ambra
Assortiti
Blu
Green
Red
Spectrum
Trasparente
Violet
Yellow
Sterilità:
Non sterile
Non-sterile
Sterile
Imballaggio:
250 provette Maxymum Recovery/pacchetto, 10 pacchetti/confezione
250 provette sterili/confezione, 10 confezioni/scatola
500 Tubes/Pk., 10 Packs/Cs.
500 provette/confezione, 10 confezioni/contenitore
500 provette/confezione, 10 confezioni/scatola
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 11326144
Marca: Axygen™ MCT150CS
Edge
Garantisce una tenuta efficace durante la centrifugazione. Le microprovette con tappo a scatto Axygen™ MaxyClear da 1.5 ml sono caratterizzate da un'eccellente visibilità e da un foro per accedere al campione mediante una siringa. Disponibili in una grande varietà di colori. Disponibili in versione sterile o Maxymum Recovery™.
Axygen MaxyClear microcentrifuge tubes are available in a variety of colors. Axygen Maxymum Recovery™ surface and sterile options are also available. SnapLock microcentrifuge tubes have frosted cap surfaces and frosted side panels, ideal for labeling. Each cap features a piercing port in the center of the cap. Microcentrifuge tubes with no caps are available for some sizes.
  • 0.6 mL, 1.5 mL, and 2.0 mL clear microcentrifuge tubes are boil proof. Colored tubes are not boil-proof.
  • Co-polymer tubes offer exceptional strength and chemical resistance. Not to be autocalvable or boil-proof.
  • Clear microcentrifuge tubes are boil-proof. Colored tubes are not boil-proof.
  • Maximum G-force is 14,000 RCF.
  • RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Sterility Assurance Level (SAL) of 10−6
  • Color - Assorted: Each pack contains a mixture of blue, green, violet, orange, red, and yellow.
  • Clear microcentrifuge tubes are boil-proof. Colored tubes are not boil-proof.
  • Color - Spectrum: 2 packs each of blue, green, orange, red, and yellow.
Certifications
Certificazione di sicurezza per RNasi, DNasi ed endotossine per una assoluta integrità del campione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cap Style Tappo a pressione
Certificazione/Conformità Esenti da RNasi, DNasi, apirogene
Materiale chiusura Polipropilene
Autoclavabile
Capacità (sistema metrico) 1.5 ml
Colore Trasparente
Materiale Polipropilene
Incrementi 0.1 ml
N. per confezione 250/Pk.
Imballaggio 250 provette sterili/confezione, 10 confezioni/scatola
Sterilità Sterile
Graduated
RCF max 20000 xG
Graduazioni Da 0.1 a 1.5 ml
Product Type Provette per microcentrifuga sterili