Learn More
Epredia™ Lama per microtomo monouso a banda stretta MB22 Premier, angolo di taglio 22°
Choose the Epredia™ MB22 premier disposable low-profile microtome blade for applications where extremely thin, high-quality sections are required.
Marca: Epredia™ 3050822
96.60 EUR valido fino al 2024-10-31
Usa il codice promo "21628" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Low-profile
- Increased durability
Specifica
Low Profile Blade | |
Designed with a steeper angle that allows users to cut thinner sections | |
22° | |
0.25 mm |
bassa | |
Sì | |
0.01 in. |