Learn More
Pipette di classe AS tipo 1 in vetro graduate MBL™
Per pipettaggi di precisione. Le pipette in vetro soda-calcico MBL™ di classe AS tipo 1 presentano delle graduazioni color ambra permanenti. Le pipette tipo 1 sono contrassegnate da uno zero sulla parte superiore.
Marca: MBL PRA774AS
11.11 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21936" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06300kg
Descrizione
- Complies with ISO 835
- Calibrated to deliver from zero at the top to any graduation line down to the shoulder
- Graduations in permanent amber stain which resists aggressive washing solutions
- Each pipette is calibrated to deliver with a +5s waiting time
- Manufactured from soda lime glass with tooled jets for extra strength and to ensure correct outflow times
Specifica
Sì | |
Vetro sodico-calcico | |
0.05 ml | |
±0.03 ml | |
5 mL |
ISO 835 | |
Sì | |
Conf. da 2 | |
Rosso | |
Pipetta |