Learn More
Pipette di classe B tipo 1 in vetro graduate MBL™
Per la misurazione di liquidi con graduazioni color ambra permanenti. Le pipette in vetro classe B graduate MBL™ con la marcatura zero nella parte superiore (tipo 1) facilitano la misurazione.
21.25€ - 32.55€
Specifica
Calibrazione | To Deliver |
---|---|
Certificazione/Conformità | ISO 835 |
Materiale | Vetro sodico-calcico |
Graduato | Sì |
Tipo | Pipetta graduata |
Codice del prodotto | Marca | Graduazioni | Tolleranza | Volume (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Graduazioni | Tolleranza | Volume (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | |||
12530046
|
MBL
PRA768B |
0.1 mL | ±0.2 mL | 25 mL |
32.55€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 20-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12500046
|
MBL
PRA762B |
0.02 mL | ±0.01 mL | 2 mL |
28.95€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12520046
|
MBL
PRA766B |
0.1 ml | ±0.1 ml | 10 mL |
23.65€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 20-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12590036
|
MBL
PRA760B |
0.01 ml | ±0.01 ml | 1 mL |
21.25€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 20-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12510046
|
MBL
PRA764B |
0.05 ml | ±0.05 ml | 5 mL |
23.35€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 20-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Description
- Conformi a ISO 835
- Calibrate per l'erogazione da zero sulla sommità a qualsiasi linea di graduazione fino alla spalla
- Graduazioni color ambra permanenti resistenti alle soluzioni detergenti aggressive
- Prodotte in vetro soda-calcico con robusti getti lavorati
Specifications
To Deliver | |
Vetro sodico-calcico | |
Pipetta graduata |
ISO 835 | |
Sì |