Learn More
MBL Volumetrics™ Glass Graduated Cylinder
In vetro borosilicato resistente alle sostanze chimiche. I cilindri graduati in vetro MBL Volumetrics™ sono una scelta affidabile per misurare liquidi e soluzioni in laboratorio.
24.50€ - 175.00€
Specifica
Tipo di base | Hexagonal |
---|---|
Scale Color | Blue |
Forma | Round |
Tipo | Graduated Cylinder |
Materiale | Vetro borosilicato |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11975406
|
MBL
CRC209 |
100 ml | 1 ml |
41.15€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11945406
|
MBL
CRC202 |
10 ml | 0.2 ml |
24.50€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 27-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11328064
|
MBL
CRC216 |
2000 ml | 20 ml |
134.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11985406
|
MBL
CRC211 |
250 ml | 2 ml |
48.80€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11990895
|
MBL
CRC214 |
1000 ml | 10 ml |
175.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11955406
|
MBL
CRC204 |
25 ml | 0.5 ml |
24.50€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 27-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11921473
|
MBL
CRC213 |
500 ml | 5 ml |
81.60€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11965406
|
MBL
CRC206 |
50 ml | 1 ml |
36.55€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11348054
|
MBL
CRC201 |
5 ml | 0.1 ml |
33.15€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 27-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Manufactured from chemically resistant borosilicate glass. MBL Volumetrics™ Glass Graduated Cylinders are a reliable choice for measuring liquids and solutions in the laboratory.
Caratteristiche- Graduazioni facili da leggere in smalto blu
- Robusta base esagonale
- A norma ISO 4788
Specifica
Hexagonal | |
Round | |
Vetro borosilicato | |
Measuring Liquids and Solutions in the Laboratory |
Blue | |
Graduated Cylinder | |
Classe B | |
Smalto blu |