Learn More
Thermo Scientific™ MBTFA Acylation Reagent
Trifluoroacylate primary and secondary amines, hydroxyl and thiol groups, and carbohydrates with the Thermo Scientific™ MBTFA Acylation Reagent.
Marca: Thermo Scientific™ TS-49700
Descrizione
Trifluoroacylate primary and secondary amines, hydroxyl and thiol groups, and carbohydrates with the Thermo Scientific™ MBTFA Acylation Reagent. The principal byproduct N-methyltrifluoroacetamine is stable, volatile, and does not present problems in subsequent GC. MBTFA produces very volatile derivatives of carbohydrates and can be used to selectively acylate amines in the presence of hydroxyl and carboxyl groups that have been protected by silylation.
- Reacts under nonacidic conditions
- Principle byproduct from the derivatization reaction is N-methyltrifluoroacetamine, which is stable, volatile and does not present problems in subsequent GC
- Produces very volatile derivatives of carbohydrates
- Can be used to selectively acylate amines in the presence of hydroxyl and carboxyl groups that have been protected by silylation
Specifica
GC | |
-20°C | |
N-Methyl-bis(trifluoroacetamide) | |
10 x 1 mL ampules |
Corrosive, Flammable | |
10 x 1 mL ampules | |
98 to 100% |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.