Learn More
mCherry Mouse, Clone: 1B3C6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Proteintech 68088-1-IG-150UL
Codice prodotto. 17619776
  • 189.00€ / 150µL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
mCherry Monoclonal antibody apecifically detetects mCherry antigen in Recombinant Protein Samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Specifica
Specifica
mCherry
Monoclonal
1000 μg/mL
PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
mCherry fusion protein Ag25320
150 μL
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
IgG1
Western Blot, ELISA
1B3C6
Unconjugated
Mouse
Protein G purification