Learn More
mCherry Rabbit anti-Tag, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | mCherry |
---|---|
Concentrazione | 0.41 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16805135
|
Proteintech
26765-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 13-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16895125
|
Proteintech
26765-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 13-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
MCherry is a fluorophore (a fluorescent molecule) used in biotechnology as a tracer to follow the flow of fluids, as a marker when tagged to molecules and cells components. mCherry is a monomeric fluorescent construct which absorbs at 587 nm and emits at 610 nm. It is resistant to photobleaching and is stable. It matures quickly, with a t 0.5 of 15 minutes, allowing it to be visualised soon after translation.Specifica
mCherry | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
mCherry Fusion Protein Ag25320 | |
Primary | |
-20°C |
0.41 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
mCherry | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |