Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ MD 1 Model Diaphragm Pump
GREENER_CHOICE
An excellent choice for oil-free evacuation and pumping of non-corrosive gases down to 1.5 mbar ultimate vacuum.
1890.00€
Specifica
Vuoto max 1.1 torr
Cavalli motore 0.11 hp
Include Manual
Velocità motore 150 to 1800 rpm
Dimensioni (L x P x A) 303 x 143 x 163 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Tensione Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tensione Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
10678951
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
BrandTech™ VACUUBRAND™
20696080
200/230 V CEE
1890.00€
Pezzo
N/A
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
Descrizione
Descrizione
  • Three-stage design with precisely guided flat diaphragms provides outstanding pumping speed even close to the ultimate vacuum, especially when compared with similarly rated two-stage diaphragm pumps
  • Ultra-low vibration with very long diaphragm lifetimes and stable ultimate vacuum documented with years of testing
  • Flow path consisting of aluminum and selected plastics (diaphragms and valves made of PTFE/FKM and FKM, respectively) the pumps are suitable for a wide range of applications with non-corrosive gases
  • Contamination-free pumping and evacuation
Specifica
Specifica
1.1 torr
Manual
303 x 143 x 163 mm
40 dB(A)
6.5 kg
0.7/0.8 CFM
302.26 mm
4
Non-Corrosive Gases
3
0.11 hp
150 to 1800 rpm
MD 1
0.08 kw
104°F
215.9 mm
Diaphragm Pump
50°F
Oil-Free
16 psi