Learn More
VACUUBRAND™ MD 4S NT Diaphragm Pump
Marca:  VACUUBRAND™ 20736105
Codice prodotto. 11980012
  • 4065.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Order Info
DimensionsLxWxH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1.5 torr
150 to 1800 rpm
230 V 50/60 Hz
Aluminum Alloy (Case)
45 dB(A)
104°F
10°C
50/60 Hz
325.12 mm
Diaphragm Pump
50°F
230 V
0.34 hp
CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, TUV
325 x 239 x 198 mm
MD 4S NT
-10°C to +60°C
40°C
2.2/2.5 CFM
198.12 mm
238.76 mm
IP40
16 psi