Learn More
VACUUBRAND™ MD 4S NT Diaphragm Pump
Marca: VACUUBRAND™ 20736105
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Order Info
DimensionsLxWxH
Specifica
1.5 torr | |
150 to 1800 rpm | |
230 V 50/60 Hz | |
Aluminum Alloy (Case) | |
45 dB(A) | |
104°F | |
10°C | |
50/60 Hz | |
325.12 mm | |
Diaphragm Pump | |
50°F | |
230 V |
0.34 hp | |
CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, TUV | |
325 x 239 x 198 mm | |
MD 4S NT | |
-10°C to +60°C | |
40°C | |
2.2/2.5 CFM | |
198.12 mm | |
238.76 mm | |
IP40 | |
16 psi |