Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ MD4C NT Dry Chemistry Diaphragm Vacuum Pump
Suitable for many laboratory applications, including rotary evaporation, centrifugal concentration, gel drying, vacuum filtration, solid phase extraction and many other tasks
4625.00€
Specifica
Vuoto max | 1.1 torr (without Gas Ballast), 2.3 torr (with Gas Ballast) |
---|---|
Cavalli motore | 0.25 hp |
Include | Motore monofase, interruttore di accensione/spegnimento, cavo con spina, manuale d'uso |
Velocità motore | 150 to 1800 rpm |
Modello | MZ 4C NT |
Codice del prodotto | Marca | Amperaggio | Frequenza | Tipo di spina | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Amperaggio | Frequenza | Tipo di spina | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10611534
|
BrandTech™ VACUUBRAND™
20736400 |
1.8 A | 50/60 Hz | CEE | 230 V |
4625.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Progettata per prestazioni ottimali, con portate fino al 40% superiori al livello di vuoto di lavoro rispetto alle pompe della concorrenza con valori simili di capacità in aria libera.
- Vuoto assoluto: 1.1 torr (1.5 mbar)
- Capacità in aria libera: 63 lpm (2.2 cfm)
Specifica
1.1 torr (without Gas Ballast), 2.3 torr (with Gas Ballast) | |
Motore monofase, interruttore di accensione/spegnimento, cavo con spina, manuale d'uso | |
MZ 4C NT | |
-10 - 60 °C | |
13.6 kg | |
40 °C | |
63 l/min. | |
7.7 pollici | |
12.7 pollici | |
9.56 pollici | |
Diaphragm Pump | |
4 | |
50°F | |
3 |
0.25 hp | |
150 to 1800 rpm | |
45 dB(A) | |
29.9 libbre | |
104°F | |
10°C | |
50/60 Hz | |
19.8 cm | |
32.5 cm | |
243.84 mm | |
IP40 | |
Chemical-Resistant | |
Oil-Free | |
16 psi |