missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MDC Human ProQuantum Immunoassay Kit
GREENER_CHOICE

Invitrogen™ ProQuantum™ Immunoassay Kit measures proteins with no wash steps, small sample consumption, high sensitivity, and large dynamic range on a qPCR instrument

Marca:  Invitrogen™ A42895

634.12 EUR valido fino al 2025-03-28
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.


 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16351994

  • 764.00€ / pezzi 96

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

Visualizzare prodotti alternativi »

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • High-sensitivity: Detect low levels of proteins with greater sensitivity than traditional methods like ELISA
  • Small sample consumption: Use 2 to 5 μL of sample (e.g., 2 μL vs 75 μL for triplicate wells with other methods)
  • Fast, easy workflow: No wash steps, 2 hours from sample to answer
  • Broad dynamic range: 5 logs minimizes sample dilutions to ensure falling within the range
  • No proprietary instrument to purchase: Runs on any real-time PCR instrument
  • ProQuantum software available: Robust data analysis and statistical group wise comparison
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

O00626
<1.5 pg/mL
Proximity-based Immunoassay
Human
qPCR Instruments
1 hr.
FAM™
RUO
Frozen at -20°C
30 min.
1.6 to 25,000 pg/mL
Taqman™ Real-time PCR
ProQuantum
Protein quantitation
6367
Antibody-conjugate A, Antibody-conjugate B, Antibody-conjugate dilution buffer, Assay dilution buffer, Ligase, Master Mix, Standard
96 Tests
Serum,2-5μL; Supernatant,2-5μL; Plasma,2-5μL
Human
2 hr.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato