Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Multi-Change Temperature Indicating Paint
Multi-change timed temperature indicating paint
182.00€ - 319.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Color changing paint to show heat exposure |
---|---|
Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Insulated vessels, motor components, thermal mapping of equipment |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11741199
|
Thermographic Measurements Ltd
IPMC135THE250ML |
Pink |
319.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11771199
|
Thermographic Measurements Ltd
IPSC458THE250ML |
Green |
182.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11781199
|
Thermographic Measurements Ltd
IPSC550THE250ML |
Orange |
182.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11761199
|
Thermographic Measurements Ltd
IPSC275THE250ML |
Blue |
182.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Specifica
Color changing paint to show heat exposure | |
ISO 9001 | |
250 mL | |
Insulated vessels, motor components, thermal mapping of equipment |