missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SI Analytics™ Measuring Stand AVS™/HT

SI Analytics™ Measuring Stand AVS™/HT is designed to be used with high temperatures of up to 200°C.

Marca:  SI Analytics™ 285410954

Codice prodotto. 10365491

  • 4390.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Constructed of anodised aluminum
  • Can withstand temperatures of up to 200°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

Measuring Stand AVS/SHT
-80°C to +200°C
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato