Learn More
BICASA Banco da laboratorio con lavello
Banco da laboratorio con lavello, serie MECC, completo di piantane laterali, modulo tecnico (1 livello di servizi), spalla laterale C-Frame, 2 ripiani portareagenti, telaio e piano lavello con vasca, miscelatore acqua, lavaocchi e scola-vetreria
Marca:  BICASA MS.0600.900.2100.PP
Dettagli aggiuntivi : Peso : 80.00000kg
Codice prodotto. 17467393
  • 3286.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Banchi da laboratorio serie MECC
  • PIANTANE: Profilato in alluminio (mm 150x25 e mm 150x50) con binari verticali
  • MODULO TECNICO: Telaio modulare in acciaio accoppiato alle piantane ad altezze diverse con pannelli porta servizi
  • FASCIA PORTA SERVIZI: striscia metallica preforata posta all’altezza del piano di lavoro
  • PANNELLI PORTA SERVIZI: in resina di Polipropilene stampata (ritardo alla fiamma V0 - IEC 60695-11-10 / -20)
  • POSTAZIONI DI LAVORO C-FRAME: certificate EN 13150:2001 e BRG 234/09.06
  • Supporti con telai laterali e centrali a C in tubolare d'acciaio con piedini di livellamento. Traverse orizzontali e pannelli di copertura laterale in metallo
  • PIANI DI LAVORO: unità singole indipendenti – installate e fissate sopra la postazione a C
  • COLORI: PARTI METALLICHE: Verniciatura a polvere poliuretanica colore Grigio Chiaro opaco bonderizzato; PANNELLI: Grigio argento – Scatola elettrica posteriore stagna in ABS nero; NOBILITATO IGNIFUGO: Grigio Chiaro (2 decorativi) - pannelli spessore mm 19
  • RUBINETTI: Verniciatura a polvere epossidica - colore grigio chiaro; con tubo di alimentazione; identificazione del fluido (manopola secondo EN13792:2000)
  • RIPIANO PORTA REAGENTI: metallo rivestito
Specifica
Specifica
2 Reagent Holder Shelves, Polypropylene Sink Countertop with Basin, Water Mixer, Eyewash and Pegboard
C-Frame
Not Autoclavable
900 x 600 x 900/2120 mm
No
Light Gray